Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sildenafil
Produktkod. 15882534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15882534 250 mg 250mg
15872534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15882534 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463242500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139755-83-2 | C22H30N6O4S | 474,58 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139755-83-2
Molekylformel C22H30N6O4S
Molekylvikt (g/mol) 474.58
InChI-nyckel BNRNXUUZRGQAQC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 5-{2-etoxi-5-[(4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl]fenyl}-1-metyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
LEDER CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sildenafil
Smältpunkt 188,0 °C till 190,0 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: löslig i metanol & dimetylsulfoxid
Formel vikt 474.58
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sildenafil
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil
Endast användning för forskning i RUO –