missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sildenafil Chlorosulfonyl (5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one), Mikromol™

Produktkod. 30049486
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049486 25 mg
30052280 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0254.340025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sildenafil Chlorosulfonyl (5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
CAS 139756-22-2
Analyt- eller komponentnamn 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C17 H19 Cl N4 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonyl chloride, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-, Benzenesulfonyl chloride, 3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, benzenesulfonyl chloride deriv., 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN4O4S/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(23)20-16(19-14)11-9-10(27(18,24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,23)
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 410.88
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 410.0816 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.