Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sildenafilcitrat
Produktkod. 16651832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16651832 1 g
1 options
Produktkod. 16651832 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463250010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 171599-83-0 | C28H38N6O11S | 666,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Smältpunkt 182,0 °C till 196,0 °C
Molekylformel C28H38N6O11S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: mycket svagt löslig. Övrig löslighet: olöslig i eter & acetonitril
InChI-nyckel DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra; 5-{2-etoxi-5-[(4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl]fenyl}-1-metyl-3-propyl-lH,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on
Molekylvikt (g/mol) 666.70
Formel vikt 666.7
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sildenafil citrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil citrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.