Läs mer
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Produktkod. 16481156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481156 200 mg -
16436626 100 mg 100mg
16432417 50 mg -
16421756 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16481156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15025A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H38N6O11S
Kvantitet 200 mg
Synonym UK-92480 citrate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 666.7
Formel vikt 666.7
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation