Läs mer
Sildenafil-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sildenafil-D8 |
| CAS | 951385-68-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 2H8 H22 N6 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one','5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8), BDD 10402sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O4S/c1-5-7-17-19-20(27(4)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)33(30,31)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29)/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C1([2H])[2H])S(=O)(=O)c2ccc(OCC)c(c2)C3=Nc4c(CCC)nn(C)c4C(=O)N3 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.63 |
| Visa mer |