Läs mer
Sildenafil N-Oxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivning
Sildenafil N-Oxide 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sildenafil N-Oxide |
| CAS | 1094598-75-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sildenafil N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H30 N6 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sildenafil Citrate Imp. B (EP), Sildenafil Imp. B (EP), 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6,7-dihydro-1 Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil N-Oxide, Sildenafil Citrate Impurity B, Sildenafil Impurity B |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14 H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CC[N+](C)([O-])CC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Visa mer |