Läs mer
Sildenafil N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sildenafil N-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N6O5S/c1-5-7-17-19-20(26(3)25-17)22(29)24-21(23-19)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)27-10-12-28(4,30)13-11-27/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,23,24,29) |
| Formel vikt | 490.1998 |
| Procent renhet | >95% |