Läs mer
Ambion™ Silencer™ Specialdesignad siRNA
Produktkod. 15551054
Change view
Renhet:
HPLC
Standard
Kvantitet:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
40nmol
5nmol
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Renhet Kvantitet unitSize
15551054 Standard 5 nmol 5nmol
15511471 Standard 5 nmol Varje
15561054 Standard 20 nmol 20nmol
15521471 Standard 20 nmol Varje
15531471 Standard 40 nmol Varje
15571054 Standard 40 nmol 40nmol
15541471 HPLC 20 nmol Varje
15581054 HPLC 20 nmol 20nmol
15591054 HPLC 40 nmol 40nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15551054 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4399670
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silencer™ anpassade siRNA (omodifierade 21-bp duplex) är kostnadseffektiva RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper.
  • Kostnadseffektiva RNA-interferensverktyg (RNAi) idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
  • Använd GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten.
Beskrivning GeneAssist - Specialdesignad Silencer™ siRNA
För användning med (applikation) Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp Specialdesignad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Omgivning
Temperatur (metrisk) Förvara vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C