Läs mer
Ambion™ Silencer™ Specialdesignad siRNA
Produktkod. 15591054
Change view
Renhet:
HPLC
Standard
Kvantitet:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
40nmol
5nmol
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Renhet Kvantitet Förpackningsstorlek
15591054 HPLC 40 nmol 40nmol
15551054 Standard 5 nmol 5nmol
15511471 Standard 5 nmol Varje
15561054 Standard 20 nmol 20nmol
15521471 Standard 20 nmol Varje
15571054 Standard 40 nmol 40nmol
15531471 Standard 40 nmol Varje
15581054 HPLC 20 nmol 20nmol
15541471 HPLC 20 nmol Varje
15551471 HPLC 40 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15591054 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4399674
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Silencer™ anpassade siRNA (omodifierade 21-bp duplex) är kostnadseffektiva RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper.
  • Kostnadseffektiva RNA-interferensverktyg (RNAi) idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
  • Använd GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten.
Beskrivning GeneAssist - Specialdesignad Silencer™ siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produktlinje Ljuddämpare
Produkttyp Specialdesignad siRNA
Renhet HPLC
Kvantitet 40 nmol
Frakt skick Omgivning
Temperatur (metrisk) Förvara vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C