Läs mer
Ambion™ Silencer™ Specialdesignad siRNA
Produktkod. p-7076231
Renhet:
HPLC
Standard
Kvantitet:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
40nmol
5nmol
Varje
Produktkod. 15551054
Brand: Ambion™ 4399670
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Silencer™ anpassade siRNA (omodifierade 21-bp duplex) är kostnadseffektiva RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper.
  • Kostnadseffektiva RNA-interferensverktyg (RNAi) idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
  • Använd GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. (Torkade oligonukleotider skickas vid rumstemperatur.) Ytterligare material som ingår: 1,75 ml nukleasfritt vatten.
Beskrivning GeneAssist - Specialdesignad Silencer™ siRNA
För användning med (applikation) Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
Produktlinje Silencer
Produkttyp Specialdesignad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Omgivning
Temperatur (metrisk) Förvara vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C