Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Negativ kontroll nr 1 siRNA
Beskrivning
Ambion™ Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready har ingen signifikant sekvenslikhet med mus-, rått- eller mänskliga gensekvenser. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livskraft eller morfologi. Den är högt renad efter behov för djurbruk. 250 nmol tillhandahålls.
- Icke-riktad med begränsad sekvenslikhet med kända gener
- Validerad för användning i människor, mus- och råttceller
- Funktionellt bevisat ha minimala effekter på cellproliferation och livskraft
- HPLC renad, duplexad och redo att användas
Negativ kontroll-siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans. I siRNA-screeningapplikationer är negativ kontroll-siRNA också avgörande för att sätta den 'träff'-tröskel som avgör om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys. Silencer™ Negativ kontroll nr 1 siRNA har ingen signifikant sekvenslikhet med mus-, rått- eller mänskliga gensekvenser. Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livskraft eller morfologi.
Kvalitetskontroll:
Silencer-siRNA™ tillverkas i en toppmodern anläggning enligt högsta kvalitetsstandarder. Efter HPLC-rening och glödgning renas varje siRNA vidare med en process som avlägsnar överskottssalt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimal salthalt, lämpligt för in vivo-applikationer . In vivo Ready siRNA filtreras sedan sterilt och testas för närvaro av endotoxin. Vid koncentrationer av 50 μM i dejoniserat vatten innehåller In Vivo Ready siRNA mindre än 0,6 mM Na+, mindre än 2,0 mM K+ och mindre än 0,1 mM Mg2+.
Tillbehörsprodukt: Silencer™ siRNA Screening Control Panel (Kat. Nr. AM4640)
Silencer™ siRNA Screening Control Panel inkluderar sju negativa kontroll-siRNA och är för de forskare som utför siRNA-screeningar som använder hundratals eller tusentals siRNA per experiment. Eftersom negativ kontroll siRNA kan ha oönskade effekter i en viss analys bör ett negativt kontroll-siRNA väljas med omsorg. Silencer™ siRNA Screening Control Panel förenklar denna process. Som en extra fördel ingår ett positivt kontroll-siRNA till mänskligt, mus- och rått-KIF11 (Eg5) i panelen. Nedslagning av KIF11, som kodar för ett kinesinfamiljens motorprotein, leder till mitotisk arrest. Silencer™ Kontroll-siRNA är omodifierade 21-mers; de är designade för att användas med Silencer™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Ambion™ Silencer™ Select siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SiRNA tillhandahålls torkad i ett enda rör, som bör förvaras vid -20 °C. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | Epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |