Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Icke-standard fördesignad siRNA
Produktkod. 15551154
Change view
Kvantitet:
anpassad skala
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15551154 anpassad skala Varje
1 options
Produktkod. 15551154 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM16999
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
  • Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
  • Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterade tysta baserat på deras beprövade design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Kvantitet anpassad skala