Läs mer
Ambion™ Silencer™ Fördesignad siRNA
Descripción
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
- Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
- Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterade tysta baserat på deras beprövade design
- Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning
- De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
- Stark– upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
- Mest specifika– LNA™ kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
- Pålitlig– visat förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
- Garanterat– 100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignad& Validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
- Standardrening: 4 arbetsdagar
- HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
- In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
Especificaciones
Especificaciones
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C |
| Beskrivning | Silencer™ Fördesignad siRNA (tillverkad på beställning) |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Etikett eller färgämne | Unlabeled |
| Produktlinje | Silencer |
| Produkttyp | Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Förvara vid -20 °C |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.