Läs mer
Ambion™ Silencer™ Fördesignad siRNA
Beskrivning
Silencer Predesigned siRNA är högkvalitativa, syntetiska små interfererande RNA (siRNA) designade för gentystningsapplikationer i däggdjursceller. Detta kostnadseffektiva RNA-interferensverktyg levererar pålitlig gennedslagningsprestanda samtidigt som det bibehåller ekonomisk tillgänglighet för forskningsapplikationer. Våra siRNA-produkter är noggrant utformade för att säkerställa hög effektivitet och specificitet, vilket gör det möjligt för forskare att uppnå tillförlitliga och reproducerbara genknockdown-resultat. Silencer Predesigned siRNA är omodifierade syntetiska RNA-duplexer med en 19-mer duplex och tvånukleotider 3'-överhäng.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Hög tystnadseffektivitet—visar god knockdown-prestanda med optimerad måligenkänning för effektiv genuttryckssuppression
- Förbättrad specificitetsalgoritm—utformad för exakt genmålsökning för att minimera off-target-effekter och hjälpa till att säkerställa selektiv gentystnad
- Garanterad prestanda—resulterar två av tre fördesignade siRNA i >70 % gennedslagning. Validerade designer tillgängliga för många gemensamma gener.
- Kostnadseffektiv lösning—med exceptionellt värde för forskningsapplikationer utan att kompromissa med prestandakvaliteten
Strömlinjeformad arbetsflöde för snabba resultat
Att använda vår gennedslagningsteknik är enkelt och effektivt. Beställ helt enkelt siRNA för önskade genmål, leverera till cellerna, och detektera knockdown-effektivitet samt validera den resulterande fenotypen. Utnyttja våra validerade designer för bättre förtroende för dina experiment. Denna strömlinjeformade process möjliggör snabba experimentella framsteg och snabbare upptäckter inom genfunktionsstudier.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C |
| Beskrivning | Silencer™ Fördesignad siRNA (tillverkad på beställning) |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Produktlinje | Ljuddämpare |
| Produkttyp | Silencer™ Fördesignat standard(beställningsfritt) siRNA |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Förvara vid -20 °C |