Läs mer
Ambion™ Silencer™ Fördesignad siRNA
Produktkod. 10524075
Change view
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10524075 20 nmol Varje
10744237 5 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524075 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer AM51333
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Fördesignad siRNA
Silencer™siRNA Libraries har kombinationer av Silencer Pre-designed siRNAs, och när sådana finns, Silencer Validated siRNAs, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor. Utformningen av varje siRNA har optimerats för potent och specifik tystnad. SiRNA-selektionsprocessen ger siRNA som är effektiva vid låga koncentrationer, vilket möjliggör screeningexperiment vid 30 nM siRNA eller lägre, vilket minimerar reagenskostnader och effekter utanför målet.
För att säkerställa specificitet innehåller siRNA-designalgoritmen en rigorös kontroll av alla siRNA-sekvenser. Denna process åstadkoms via ett modifierat anpassningssökverktyg som effektivt identifierar korta regioner av sekvensanpassning som BLAST-sökningar missar. Sekvenser som har betydande regioner av likhet med transkript utanför målet, faller i polymorfa regioner (t.ex. SNP) eller om de förutsägs framkalla ett antiviralt svar elimineras. Dessutom innehåller siRNA-designprocessen stränga regler för att förhindra off-strand-inriktning.
  • Effektiva —siRNA:n noggrant designade för styrka och specificitet
  • Bekvämt —färdigt att använda siRNA i mängder tillräckliga för hundratals transfektioner
  • Tillförlitliga —tre siRNA per mål ökar screeningsnoggrannheten, idealisk för väganalys, målidentifiering och validering
  • Omfattande —tillgänglig för små genuppsättningar och för hela det mänskliga genomet
  • Anpassningsbara —anpassade alikvotering, pooling och anpassade bibliotek tillgängliga
    Garanti förSilencer™ Fördesignade siRNA
    Life Technologies garanterar att när du köper tre Silencer Pre-designed siRNAs till samma mål, kommer minst två av siRNA:na att minska mål-mRNA-nivåerna i odlade celler med 70 % eller mer när de mäts 48 timmar efter transfektion vid 100 nM eller högre slutlig siRNA-koncentration under de förhållanden som beskrivs nedan. Om minst två av de tre siRNA inte inducerar >70 % mål-mRNA-nedbrytning, Life Technologies kommer att tillhandahålla en engångsersättning av upp till tre Silencer Pre-designed siRNAs per mål utan extra kostnad. Begäran om ersättningsprodukt måste göras inom etthundraåttio (180) dagar från leveransdatumet av Silencer Pre-designed siRNA. Optimal transfektionseffektivitet måste bekräftas med hjälp av god laboratoriepraxis och ett beprövat siRNA till ett endogent meddelande, som t.ex. Ambion Ljuddämpare GAPDH siRNA Kontroll. För att bedöma knockdown, måste mål-mRNA-nivåer i behandlade prover jämföras med de för celler som transfekterats med ett icke-målinriktat kontroll-siRNA, såsom Silencer Negative Control #1. Vi rekommenderar Applied Biosystems TaqMan™ Genuttrycksanalyser för att kvantifiera mRNA-nivåer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Ljuddämpare™ Utvalda siRNA är resultatet av de senaste förbättringarna i siRNA-design i kombination med nya kemiska modifieringar som ger oöverträffad knockdown-effektivitet och specificitet. Vårt bäst presterande siRNA för cellodlingsarbete. Silencer™ siRNA är omodifierade 21 nukleotider siRNA som har designats med en äldre, men noggrant testad designalgoritm. Ett billigare alternativ till Silencer™ Välj siRNA, men utan några av prestandaförbättringarna.
    Beskrivning Ljuddämpare Validerad siRNA STD , 20nmol, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi, garanterat tyst baserat på deras beprövade design
    Formatera 96-brunnsplatta, 384-brunnars tallrik
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Provtyp mRNA
    Slutlig produkttyp Ljuddämpare Validerad siRNA STD , AM51333
    Produktlinje Ljuddämpare , Ambion
    Produkttyp Ljuddämpare Validerad siRNA STD
    Kvantitet 20 nmol