Läs mer
Ambion™ Silencer™ Fördesignad siRNA, In Vivo
Produktkod. p-7076233
Kvantitet:
100 nmol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10703847
Brand: Ambion™ AM16830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Fördesignad siRNA
Silencer™siRNA Libraries har kombinationer av Silencer Pre-designed siRNAs, och när sådana finns, Silencer Validated siRNAs, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor. Utformningen av varje siRNA har optimerats för potent och specifik tystnad. SiRNA-selektionsprocessen ger siRNA som är effektiva vid låga koncentrationer, vilket möjliggör screeningexperiment vid 30 nM siRNA eller lägre, vilket minimerar reagenskostnader och effekter utanför målet.
För att säkerställa specificitet innehåller siRNA-designalgoritmen en rigorös kontroll av alla siRNA-sekvenser. Denna process åstadkoms via ett modifierat anpassningssökverktyg som effektivt identifierar korta regioner av sekvensanpassning som BLAST-sökningar missar. Sekvenser som har betydande regioner av likhet med transkript utanför målet, faller i polymorfa regioner (t.ex. SNP) eller om de förutsägs framkalla ett antiviralt svar elimineras. Dessutom innehåller siRNA-designprocessen stränga regler för att förhindra off-strand-inriktning.
  • Effektiva —siRNA:n noggrant designade för styrka och specificitet
  • Bekvämt —färdigt att använda siRNA i mängder tillräckliga för hundratals transfektioner
  • Tillförlitliga —tre siRNA per mål ökar screeningsnoggrannheten, idealisk för väganalys, målidentifiering och validering
  • Omfattande —tillgänglig för små genuppsättningar och för hela det mänskliga genomet
  • Anpassningsbara —anpassade alikvotering, pooling och anpassade bibliotek tillgängliga
    Garanti förSilencer™ Fördesignade siRNA
    Life Technologies garanterar att när du köper tre Silencer Pre-designed siRNAs till samma mål, kommer minst två av siRNA:na att minska mål-mRNA-nivåerna i odlade celler med 70 % eller mer när de mäts 48 timmar efter transfektion vid 100 nM eller högre slutlig siRNA-koncentration under de förhållanden som beskrivs nedan. Om minst två av de tre siRNA inte inducerar >70 % mål-mRNA-nedbrytning, Life Technologies kommer att tillhandahålla en engångsersättning av upp till tre Silencer Pre-designed siRNAs per mål utan extra kostnad. Begäran om ersättningsprodukt måste göras inom etthundraåttio (180) dagar från leveransdatumet av Silencer Pre-designed siRNA. Optimal transfektionseffektivitet måste bekräftas med hjälp av god laboratoriepraxis och ett beprövat siRNA till ett endogent meddelande, som t.ex. Ambion Ljuddämpare GAPDH siRNA Kontroll. För att bedöma knockdown, måste mål-mRNA-nivåer i behandlade prover jämföras med de för celler som transfekterats med ett icke-målinriktat kontroll-siRNA, såsom Silencer Negative Control #1. Vi rekommenderar Applied Biosystems TaqMan™ Genuttrycksanalyser för att kvantifiera mRNA-nivåer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Fördesignad siRNA STD , 100nmol, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi, garanterat tyst baserat på deras beprövade design
    Slutlig produkttyp Fördesignad siRNA STD
    Produkttyp Fördesignad siRNA STD
    Kvantitet 100 nmol