Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Välj GAPDH siRNA
Produktkod. 10107734
Change view
Kvantitet:
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10107734 250 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10107734 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4404024
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™Ljuddämpare™ SelectGAPDH positiv kontroll siRNA, In Vivo Ready är omfattande validerad och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment.
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready är omfattande validerat och en idealisk kontroll för många aspekter av ett siRNA-experiment. Kontrollen är högt renad vid behov för djuranvändning. 250 nmol tillhandahålls.
  • Premiumkvalitets siRNA, högrenat och redo att användas
  • Funktionellt testad i flera vanliga cellinjer
  • Inkludera Silencer™ Select-modifieringar för ökad specificitet
  • För användning i människor, mus- och råttceller
Vad är Silencer™ Select siRNA?
Silencer™ Select siRNA inkorporerar de senaste förbättringarna inom siRNA-design, off-target effektprediktionsalgoritmer och kemiska modifieringar för att ge siRNA med oöverträffad effektivitet, potens och specificitet. Resultatet är färre misslyckade experiment på grund av dålig tystnad och renare, mer konsekventa fenotypiska data.
Silencer™ Select GAPDH Positiv Kontroll siRNA:
Silencer™ SelectGAPDH positiv kontroll är omfattande validerad och ett idealiskt 'test' siRNA för dem som precis påbörjat siRNA-experiment, eftersom det är validerat för att fungera i flera cellinjer. Eftersom det riktar sig mot GAPDH mRNA (en vanlig intern kontroll) finns många tester tillgängliga för att mäta dess effekter, inklusive realtids RT-PCR samt Ambion™ KDalert™ GAPDH Assay Kit.
Kvalitetskontroll:
Silencer™ Select siRNA tillverkas i en toppmodern anläggning enligt högsta kvalitetsstandarder. Rigorösa kvalitetskontrollprocedurer inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renheten. Varje siRNA bedöms också med gelelektrofores för att bekräfta att strängarna glödslar korrekt. Dessutom genomgår In Vivo Ready siRNA ytterligare rening med ett semipermeabelt membran för att avlägsna överskottssalt. Därefter följer steril filtrering och endotoxintestning. Vid koncentrationer av 50 μM i dejoniserat vatten innehåller In Vivo Ready siRNA. mindre än 0,6 mM Na+, mindre än 2,0 mM K+ och mindre än 0,1 mM Mg2+. Silencer™ Select siRNA-kontroller har specifika kemiska modifieringar; de är designade för att användas med Silencer™ Select siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom BLOCK-iT™ siRNA, Ambion™ Silencer™ siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring SiRNA tillhandahålls torkad i ett enda rör, som bör förvaras vid -20 °C.
Beskrivning The siRNA is provided dried down in a single tube, which should be stored at –20°C.
Kontrolltyp Gene Knockdown positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare Select, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 250 nmol
Frakt skick Rumstemperatur
Mål GAPDH