Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Produktkod. 10147724
Change view
Renhet:
HPLC
HPLC-renad
In Vivo
Standard
Standard renhet
Kvantitet:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
1nmol
5nmol
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Renhet Kvantitet unitSize
10147724 Standard renhet 5 nmol Varje
10714037 Standard 1 nmol 1nmol
30245143 Standard renhet 5 nmol -
10782097 Standard 5 nmol 5nmol
10157724 Standard renhet 20 nmol Varje
10584615 Standard 20 nmol Varje
10704617 Standard renhet 40 nmol Varje
10554045 Standard 40 nmol Varje
15581084 HPLC 1μ mol Varje
15551084 HPLC 10μ mol Varje
10045664 HPLC-renad 20 nmol Varje
10055664 HPLC 40 nmol Varje
10330995 HPLC-renad 250 nmol Varje
15551064 In Vivo 10μ mol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10147724 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4390771 / W564316928
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi. Ett val av Silencer™ Utvalda siRNA är —tillgängliga fördesignade eller validerade. Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design medan Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression. Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning. De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
  • Potent —upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
  • Mest specifika —LNA-™kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Pålitligt —visade förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
  • Garanterat —100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
  • Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
    Ungefärliga handläggningstider*
  • Standardrening: 4 arbetsdagar
  • HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Contains dried siRNA (5 nmol) and Nuclease-free Water (1.75 mL), shipped at ambient temperature. Upon receipt, store siRNAs in a non-frost-free freezer at or below –20 °.
    Beskrivning Silencer™ Select Pre-Designed siRNA, 5nmol, Standard Purity, For RNAi, epigenetics and Non-Coding RNA research, RNAi, siRNA
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Slutlig produkttyp Silencer™ Välj fördesignat siRNA
    För användning med (applikation) RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA
    Produktlinje Ljuddämpare Välja, Ambion
    Produkttyp Silencer™ Välj fördesignat siRNA
    Renhet Standard renhet
    Kvantitet 5 nmol
    Provstorlek 5 nmol