Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Description
Silencer Select Predesigned siRNA erbjuder forskare ett kraftfullt och pålitligt verktyg för tillämpningar av gentystnad. Dessa siRNA är utformade med avancerade algoritmer för att säkerställa hög specificitet och effektivitet och erbjuder en pålitlig och kraftfull lösning för gentystnad. Kemiskt modifierade med låsta nukleinsyra-LNA ()-modifieringar för att förbättra stabiliteten och minska off-target-effekter, levererar Silencer Select Predesigned siRNA konsekventa och reproducerbara resultat under ett brett spektrum av experimentella förhållanden.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Exakt tystnad—minimerar off-target-effekter med en kombination av algoritmdesign och LNA kemiska modifieringar
- Ökad potens—uppnår effektiv gentystning med lägre siRNA-koncentrationer
- Garanterad tystnad—av två av två förutbestämda siRNA kommer att resultera i gennedslagning
- Omfattande support, —tillgång till detaljerade protokoll och teknisk expertsupport
Optimerad design för ökad specificitet
Vår internt utvecklade algoritm har finjusterats för att skapa siRNA med sekvenser som maximerar effekter på målet samtidigt som interaktioner utanför målet minimeras. Denna optimerade designmetod minskar avsevärt risken för oavsiktlig gentystnad, vilket ökar tillförlitligheten och tolkbarheten i experimentella resultat. Specificiteten hos Silencer Select siRNA gör det möjligt för forskare att med säkerhet tillskriva observerade fenotyper till tystnaden av deras intressegen.
Effektiv tystnad vid lägre koncentrationer
En viktig fördel med Silencer Select siRNA är deras förmåga att uppnå effektiv tystnad vid lägre siRNA-koncentrationer. Detta minskar inte bara experimentella kostnader utan minimerar också risken för off-target effekter som kan uppstå vid högre doser. Att upprätthålla hög knockdown-effektivitet vid lägre koncentrationer understryker styrkan och precisionen i vår siRNA-design.
Strömlinjeformad arbetsflöde för snabba resultat
Att använda vår gennedslagningsteknik är enkelt och effektivt. Beställ helt enkelt ett siRNA för önskat genmål, leverera det till cellerna och upptäcka knockdown-effektivitet samt validera den resulterande fenotypen. Dra nytta av våra validerade siRNA-designer för bättre förtroende för dina experiment. Denna strömlinjeformade process möjliggör snabba experimentella framsteg och snabbare upptäckter inom genfunktionsstudier.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Innehåller torkat siRNA (20 nmol) och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° . |
| Beskrivning | Silencer™ Välj fördesignad siRNA, 20nmol, standardrenhet, för RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Slutlig produkttyp | Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
| För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
| Produktlinje | Ljuddämpare Select, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
| Renhet | Standard renhet |
| Kvantitet | 20 nmol |
| Provstorlek | 20 nmol |