Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Produktkod. 10714037
Change view
Renhet:
HPLC
HPLC-renad
In Vivo
Standard
Standard renhet
Kvantitet:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
20 nmol
20 nmol (inventerat)
250 nmol
40 nmol
40 nmol (inventerat)
5 nmol
5 nmol (inventerat)
Förpackningsstorlek:
1nmol
5nmol
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Renhet Kvantitet Förpackningsstorlek
10714037 Standard 1 nmol 1nmol
10147724 Standard renhet 5 nmol Varje
30245143 Standard renhet 5 nmol -
10782097 Standard 5 nmol (inventerat) 5nmol
10157724 Standard renhet 20 nmol Varje
10584615 Standard 20 nmol (inventerat) Varje
10704617 Standard renhet 40 nmol Varje
10554045 Standard 40 nmol (inventerat) Varje
15581084 HPLC 1μ mol Varje
15551084 HPLC 10μ mol Varje
10045664 HPLC-renad 20 nmol Varje
10055664 HPLC 40 nmol Varje
10330995 HPLC-renad 250 nmol Varje
15511481 In Vivo 10μ mol Varje
15551064 In Vivo 10μ mol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10714037 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4427037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1492.00 SEK
    1417.65 SEK / 1nmol
    Save 74.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi.
Silencer Select Predesigned siRNA erbjuder forskare ett kraftfullt och pålitligt verktyg för tillämpningar av gentystnad. Dessa siRNA är utformade med avancerade algoritmer för att säkerställa hög specificitet och effektivitet och erbjuder en pålitlig och kraftfull lösning för gentystnad. Kemiskt modifierade med låsta nukleinsyra-LNA ()-modifieringar för att förbättra stabiliteten och minska off-target-effekter, levererar Silencer Select Predesigned siRNA konsekventa och reproducerbara resultat under ett brett spektrum av experimentella förhållanden.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Exakt tystnad—minimerar off-target-effekter med en kombination av algoritmdesign och LNA kemiska modifieringar
  • Ökad potens—uppnår effektiv gentystning med lägre siRNA-koncentrationer
  • Garanterad tystnad—av två av två förutbestämda siRNA kommer att resultera i gennedslagning
  • Omfattande support, —tillgång till detaljerade protokoll och teknisk expertsupport
Optimerad design för ökad specificitet
Vår internt utvecklade algoritm har finjusterats för att skapa siRNA med sekvenser som maximerar effekter på målet samtidigt som interaktioner utanför målet minimeras. Denna optimerade designmetod minskar avsevärt risken för oavsiktlig gentystnad, vilket ökar tillförlitligheten och tolkbarheten i experimentella resultat. Specificiteten hos Silencer Select siRNA gör det möjligt för forskare att med säkerhet tillskriva observerade fenotyper till tystnaden av deras intressegen.
Effektiv tystnad vid lägre koncentrationer
En viktig fördel med Silencer Select siRNA är deras förmåga att uppnå effektiv tystnad vid lägre siRNA-koncentrationer. Detta minskar inte bara experimentella kostnader utan minimerar också risken för off-target effekter som kan uppstå vid högre doser. Att upprätthålla hög knockdown-effektivitet vid lägre koncentrationer understryker styrkan och precisionen i vår siRNA-design.
Strömlinjeformad arbetsflöde för snabba resultat
Att använda vår gennedslagningsteknik är enkelt och effektivt. Beställ helt enkelt ett siRNA för önskat genmål, leverera det till cellerna och upptäcka knockdown-effektivitet samt validera den resulterande fenotypen. Dra nytta av våra validerade siRNA-designer för bättre förtroende för dina experiment. Denna strömlinjeformade process möjliggör snabba experimentella framsteg och snabbare upptäckter inom genfunktionsstudier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Vid mottagande, förvara siRNA i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C.
Beskrivning Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA
Produktlinje Silencer™ Välja
Renhet Standard
Kvantitet 1 nmol
Temperatur (metrisk) Förvara vid -20 °C