Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Beskrivning
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller torkat siRNA (40 nmol) och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Förvara siRNA vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under– 20° . |
| Beskrivning | Silencer™ Välj fördesignat siRNA, 40nmol, HPLC-renhet,– 20 °C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Produktlinje | Ljuddämpare Välja, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 40 nmol |