Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Produktkod. 15541064
Change view
Kvantitet:
1μ mol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15541064 1μ mol Varje
10209784 250 nmol Varje
15501481 1μ mol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15541064 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4404011
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi. Ett val av Silencer™ Utvalda siRNA är —tillgängliga fördesignade eller validerade. Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design medan Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression. Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning. De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
  • Potent —upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
  • Mest specifika —LNA-™kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Pålitligt —visade förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
  • Garanterat —100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
  • Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
    Ungefärliga handläggningstider*
  • Standardrening: 4 arbetsdagar
  • HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Rumstemperatur
    Beskrivning Silencer™ Välj fördesignat siRNA, 1 μmol, in-vivo renhet, klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägande algoritmer och kemi utanför målet, fördesignade ljuddämpare förutformade siRNA är garanterade att tystna baserat på deras beprövade design
    Produkttyp Silencer™ Välj fördesignat siRNA
    Renhet In vivo
    Kvantitet 1μ mol