Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
3015.00 SEK - 5760.00 SEK
Specifikationer
RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
---|---|
Slutlig produkttyp | Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
För användning med (applikation) | RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA |
Produktlinje | Ljuddämpare™ Välja, Ambion™ |
Produkttyp | Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10147724
|
Ambion™
4390771 / W-564316928 |
5 nmol |
3015.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30245143
|
Ambion™
4390771 |
5 nmol |
3270.00 SEK
5nmol |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
10157724
|
Ambion™
4390815 |
20 nmol |
4960.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
10704617
|
Ambion™
4390816 |
40 nmol |
5760.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi. Ett val av Silencer™ Utvalda siRNA är —tillgängliga fördesignade eller validerade. Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design medan Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression. Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning. De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
Specifikationer
siRNA [small interfering RNA] | |
RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, RNAi, siRNA | |
Silencer™ Välj fördesignat siRNA |
Silencer™ Välj fördesignat siRNA | |
Ljuddämpare™ Välja, Ambion™ | |
Standard renhet |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA