Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Validerat siRNA
Produktkod. 10168064
Renhet:
HPLC
In Vivo
Standard
Kvantitet:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10168064
Brand: Ambion™ 4407267
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi.
  • De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
  • Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression
  • Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning
  • De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
  • Stark– upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
  • Mest specifika– LNA™ kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Pålitlig– visat förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
  • Garanterat– 100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignad& Validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
  • Standardrening: 4 arbetsdagar
  • HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Beskrivning Silencer™ Välj Validerat siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produktlinje Silencer™ Välja
Renhet In Vivo
Kvantitet 250 nmol
Temperatur (metrisk) Förvara vid -20 °C