Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Validerat siRNA
Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi.
Brand: Ambion™ 4444260
30648.00 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24071" to get your promotional price.
Beskrivning
- De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
- Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression
- Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning
- De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
- Stark– upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
- Mest specifika– LNA™ kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
- Pålitlig– visat förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
- Garanterat– 100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignad& Validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
- Standardrening: 4 arbetsdagar
- HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
- In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
Specifikationer
Förvaras i frysen (-5° till -30 °C). | |
siRNA [small interfering RNA] | |
HPLC | |
Förvaras i frysen (-5° till -30 °C) |
Silencer™ Välj Validerat siRNA | |
Silencer™ Välja | |
1μ mol |
Kampanjer
-
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Gibco™
Cell Biology Promotion
Discover how you can maximise your savings and boost your research to the next level with our top-of-the-line Gibco and Thermo Scientific products.Promo Code: 24071Expires: 2025-12-31