Läs mer
Invitrogen™ Silencer™ Välj Validerat siRNA
Produktkod. 15591084
Change view
Renhet:
HPLC
In Vivo
Standard
Kvantitet:
1 nmol
1μ mol
10μ mol
250 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Renhet Kvantitet Förpackningsstorlek
15591084 HPLC 10μ mol Varje
10524255 Standard 1 nmol Varje
15501094 HPLC 1μ mol Varje
15501491 HPLC 10μ mol Varje
10168064 In Vivo 250 nmol Varje
15541481 In Vivo 1μ mol Varje
15581064 In Vivo 1μ mol Varje
15551481 In Vivo 10μ mol Varje
15591064 In Vivo 10μ mol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15591084 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4444247
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi.
  • De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
  • Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression
  • Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning
  • De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
  • Stark– upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
  • Mest specifika– LNA™ kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Pålitlig– visat förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
  • Garanterat– 100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignad& Validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
  • Standardrening: 4 arbetsdagar
  • HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5° till -30 °C).
Beskrivning Silencer™ Välj Validerat siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Produktlinje Silencer™ Välja
Renhet HPLC
Kvantitet 10μ mol
Temperatur (metrisk) Förvaras i frysen (-5° till -30 °C)