Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
Produktkod. 10157534
Change view
Beskrivning:
Silencer™ Välj validerad, 250nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer och kemi utanför målet, fördesignade ljuddämpare förutformade siRNA:er är garanterade att tystna baserat på deras beprövade design
Silencer™ Välj validerat siRNA, 20nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi
Silencer™ Välj validerat siRNA, 40nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
10157534 Silencer™ Välj validerat siRNA, 20nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi 20 nmol Varje
10299774 Silencer™ Välj validerat siRNA, 40nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi 40 nmol Varje
10574835 Silencer™ Välj validerad, 250nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer och kemi utanför målet, fördesignade ljuddämpare förutformade siRNA:er är garanterade att tystna baserat på deras beprövade design 250 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10157534 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4390821
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ Välj Pre-Designed siRNA
De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna i siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi. Ett val av Silencer™ Utvalda siRNA är —tillgängliga fördesignade eller validerade. Silencer™ Utvalda fördesignade siRNA är garanterat tysta baserat på deras beprövade design medan Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression. Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning. De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment.
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
  • Potent —upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
  • Mest specifika —LNA-™kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
  • Pålitligt —visade förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
  • Garanterat —100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
  • Notera:Silencer™ Fördesignade och validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
    Ungefärliga handläggningstider*
  • Standardrening: 4 arbetsdagar
  • HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring -20 °C
    Beskrivning Silencer™ Välj validerat siRNA, 20nmol, HPLC-renhet,– °20 C-lagring, Potent, Mest specifik, Pålitlig, Garanterad, Inkludera de senaste förbättringarna i siRNA-design, Off-Target Effektprediktion Algorithms and Kemi
    Produkttyp Silencer™ Välj validerat siRNA
    Renhet HPLC
    Kvantitet 20 nmol
    Temperatur (metrisk) -20 °C