Läs mer
Thermo Scientific™ Silencer™ siRNA-biblioteket, i plattan
Produktkod. 10320065
Change view
Kvantitet:
2 nmol
4 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10320065 4 nmol Varje
10764017 2 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10320065 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AM81800
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA, och när de är tillgängliga, validerade siRNAs i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
  • Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA
  • När tillgängligt, Silencer™ Validerad siRNA, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp siRNA bibliotek
Kvantitet 4 nmol
Formatera 96- eller 384-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]