Läs mer
Thermo Scientific™ Silencer™ siRNA-biblioteket, i plattan
Produktkod. p-9697007
Kvantitet:
2 nmol
4 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10320065
Brand: Thermo Scientific™ AM81800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA, och när de är tillgängliga, validerade siRNAs i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
  • Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA
  • När tillgängligt, Silencer™ Validerad siRNA, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp siRNA bibliotek
Kvantitet 4 nmol
Formatera 96- eller 384-brunnsplatta
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]