Läs mer
Silencer™ siRNA-biblioteket, i plattan
Produktkod. 10288794
Change view
Kvantitet:
1μ mol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10288794 1μ mol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10288794 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer AM81810
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Silencer™ siRNA-biblioteket, i plattan
Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA, och när de är tillgängliga, Silencer™ Validerad siRNA, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Biblioteket SiRNA, 1 μmol, pulver, förvaring i rumstemperatur, i plattan, anpassad, har kombinationer av fördesignade siRNA:er för ljuddämpare och, när tillgängliga, ljuddämparvaliderade siRNA:er, i plattor med 96 eller 384 brunnar
Produkttyp Bibliotek SiRNA
Kvantitet 1μ mol