Läs mer
Gilac™ Tyst 6-hjuls Dolly
Produktkod. 17978531
Change view
Inkluderar:
Rostfritt stålaxel
Stålaxel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17978531 Stålaxel
17938791 Rostfritt stålaxel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978531 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G170327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1916.25 SEK
    1350.70 SEK / Paket med 1
    Save 565.55 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Silent 6-Wheel Dolly ger ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul. De två centrala hjulen är tillbakadragna, vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Universal docka på hjul.
  • Ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul.
  • De 2 centrala hjulen är tillbakadragna vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Lastkapacitet: 250 kg.
  • Pivoter på centrala hjul för svängändamål.
  • Dollies kan staplas när de är tomma, vilket gör det lättare att transportera dem.
  • Rostfri axel rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
  • Maskintvättbar.
  • Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
  • GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
  • ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
  • 100 mm PA hjul och gummidäck: tyst på alla typer av golv, inga vibrationer, komfort att använda, frys inte kylrum.
Specifikationer
Typ Dolly
Håller Behållare och lådor
Bärande kapacitet (engelska) 551 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Färg Grå
Inkluderar Stålaxel