Läs mer
Gilac™ Tyst 6-hjuls Dolly
Produktkod. p-200009548
Inkluderar:
Rostfritt stålaxel
Stålaxel
Produktkod. 17978531
Brand: Gilac™ G170327
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silent 6-Wheel Dolly ger ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul. De två centrala hjulen är tillbakadragna, vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Universal docka på hjul.
  • Ökad rörlighet tack vare sin exklusiva design med 6 fasta hjul.
  • De 2 centrala hjulen är tillbakadragna vilket gör det lättare att passera trösklar och montera trösklar.
  • Lastkapacitet: 250 kg.
  • Pivoter på centrala hjul för svängändamål.
  • Dollies kan staplas när de är tomma, vilket gör det lättare att transportera dem.
  • Rostfri axel rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
  • Maskintvättbar.
  • Kompatibel med alla GILAC 600 x 400 och 400 x 300 mm behållare och lådor.
  • GILAC avtagbar dragstång finns tillgänglig (som tillval).
  • ABS-insprutad bas med solid ram garanterar oöverträffad hållbarhet.
  • 100 mm PA hjul och gummidäck: tyst på alla typer av golv, inga vibrationer, komfort att använda, frys inte kylrum.
Specifikationer
Typ Dolly
Håller Behållare och lådor
Bärande kapacitet (engelska) 551 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Hjuldiameter (metrisk) 100 mm
Färg Grå
Inkluderar Stålaxel