Läs mer
Heidolph™ Chefschef
Produktkod. 10124932 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10124932 115/230 V Varje
1 options
Produktkod. 10124932 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5703110000
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lämplig för stativstänger med upp till 13,1 mm maximal diameter
Boss-huvud tillverkat av anodiserad aluminium, används för att fixera retortklämmor på ståstänger för perfekt vertikal inriktning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Chefschef
Spänning 115/230 V
Bredd (metrisk) 68
Material Anodiserad aluminium
För användning med (applikation) Fäst retortklämmor på ståstänger för perfekt vertikal inriktning
Håller Stativstänger upp till 13,1 mm dia.