Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersättningshylsor, muttrar och bottenplattastätningar
Produktkod. 10608515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Agilent SSL-injektorer
Alla SilTite Kit
MS-gränssnitt
Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit
Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL och ISQ GC-MS gränssnittssatser
Inkluderar:
Pk. av 10 hylsor
Pk. av 5 nötter
Beskrivning:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Beskrivning unitSize
10608515 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL och ISQ GC-MS gränssnittssatser Pk. av 10 hylsor 290 MA201 Paket med 10
10670616 Alla SilTite Kit Pk. av 10 hylsor 290 MA202 Paket med 10
10659275 Alla SilTite Kit Pk. av 10 hylsor 290 MA203 Paket med 10
10724077 MS-gränssnitt Pk. av 5 nötter 290 MA205 Paket med 10
10391145 Agilent SSL-injektorer Pk. av 5 nötter 290 MA207 Paket med 5
10565625 Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt Pk. av 5 nötter 290 MT211 Paket med 10
10698695 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit Pk. av 10 hylsor 290 MT221 Paket med 10
10713677 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit Pk. av 10 hylsor 290 MT222 Paket med 10
10321395 Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit Pk. av 10 hylsor 290 MT223 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10608515 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290MA201
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Skoning.
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
  • SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värme
  • expansionskoefficient
  • Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
  • Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
  • Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättning SilTite Hylsor
Beskrivning 290 MA201
För användning med (utrustning) Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL och ISQ GC-MS gränssnittssatser
Material SilTite Metall
Inkluderar Pk. av 10 hylsor
Diameter (metrisk) Insida 0,1 till 0,25 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.