Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersättningshylsor, muttrar och bottenplattastätningar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
- SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värme
- expansionskoefficient
- Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
- Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
- Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ersättningshylsa |
| Beskrivning | 290 MA202 |
| För användning med (utrustning) | Alla SilTite Kit |
| Material | SilTite Metall |
| Inkluderar | Pk. av 10 hylsor |
| Diameter (metrisk) Insida | 0.32 mm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.