Läs mer
Bolle Safety Silex Skyddsglasögon
Produktkod. 16421881 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg:
Klart
Rök
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
16421881 Rök
16431881 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16421881 Leverantör Bolle Safety Leverantörsnummer SILEXPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.58 SEK
    79.80 SEK / Paket med 1
    Save 6.78 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Silex Skyddsglasögon erbjuder lösningar anpassade till olika krav, med bibehållen optimal kvalitet.
  • Ultraomslutande ram
  • PC/TPR saminjicerade skalmar för större komfort
  • Panoramasynfält
  • FLEX 160° tempel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN166 FT
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Rök
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 30 g
Linsmaterial Polykarbonat