Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Silibinin
Produktkod. 16574224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16574224 1 g -
16584224 5 g 5g
16594224 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16574224 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22888-70-6 | C25H22O10 | 482.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22888-70-6
Molekylformel C25H22O10
Molekylvikt (g/mol) 482.44
InChI-nyckel SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 3,5,7-trihydroxi-2-[3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)-2-(hydroximetyl)-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-yl]-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran-4-on
LEDER COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silibinin
Smältpunkt 164.0°C to 174.0°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, ethyl acetate, methanol,, ethanol, sparingly soluble in chcl3
Formel vikt 482.44
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silibinin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silibinin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.