Specifikationer
| Kvantitet | 500 g |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur. |
| Typ | Kiseldioxid |
| Fysisk form | Pulver |
| MDL-nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Densitet | 2 g/cm 3 vid 20 °C |
| CAS | 7631-86-9 |