missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kiseldioxid, aktiv, 32-63 μm, 60Å , MP Biomedicals™

Produktkod. 11393539 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11393539

Brand: MP Biomedicals 202750

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För kromatografi; Kemisk syntes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Silica
Namnnotering Active
CAS 7631-86-9
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silandion
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08
Densitet 2g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.