Beskrivning
- 0.5mm quartz capillary cell
- For use with GeneQuant 100/1300
- Easy to install
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Capillary Cell |
| Kapacitet (metrisk) | >3 μl |
| Material | Silica |
| Banans längd | 0.5 mm |
| För användning med (utrustning) | GenQuant1300/100 |