Läs mer
Silica DCC, 50-200 μm, 60Å , pH 7,0, MP Biomedicals™
Produktkod. 11333579 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333579 25 kg 500g
1 options
Produktkod. 11333579 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 204524
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kromatografi; Kemisk syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica
Namnnotering DCC
CAS 7631-86-9
Färg Vitt till grått
Fysisk form Frittflytande pulver
Kvantitet 25 kg
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silandion
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08
Densitet 2g/cm3 at 20°C