Läs mer
MP EcoChrom Silica DCC, 60Å , 63 till 200μ m, pH 7,5, MP Biomedicals™
Produktkod. 17877044 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Produktkod. Kvantitet
17877044 3 kg
1 options
Produktkod. 17877044 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0204526
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica
Namnnotering DCC
CAS 7631-86-9
Kvantitet 3 kg
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn silandion
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08
Densitet 2g/cm3 at 20°C