Läs mer
Kiselgel (2,5-6,0 mm) självindikerande, torkmedel, Fisher Chemical™
Produktkod. 12366473 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12366473 1 kg Pulverburk av plast 1kg
12322719 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12366473 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0762/60
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Färg Orange
Smältpunkt 1710 °C
Fysisk form Kristallin fast
pH 2.0 till 3.5
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
IUPAC-namn dioxosilan