Läs mer
Silikagel (2,5-6,0 mm) självindikerande, torkmedel, Fisher Chemical
Produktkod. 12302719 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12302719 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 12302719 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0762/53
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
500g, pulverburk av plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Fysisk form Fast
pH 2.0 till 3.5
CAS 7631-86-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Förpackning Pulverburk av plast
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilan
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60,08 g/mol