Läs mer
Silikagel (2,5-6,0 mm) Självindikerande (järnsalt), rent, torkmedel, Fisher Chemical™
Produktkod. 10260912 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10260912 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10611573 500 g Pulverburk av plast 500g
10621573 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10260912 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0761/60
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7631-86-9 | Molecular Formula: O2Si | Molecular Weight: 60.08 g/mol
Kiselgel (2,5-6,0 mm) Självindikerande (järnsalt), rent, torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Färg Brun-Orange
Fysisk form Fast
pH 1,5 till 5
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
IUPAC-namn silandion
Formel vikt 60,08 g/mol