Läs mer
Silica gel 60, 0.040-0.063mm (230-400 mesh), 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11329178
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
Produktkod. 11329178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042570.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
KolonnkromatografiKiselgel används i kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravitation). Det används som adsorbent i olika applikationer och för att ta bort föroreningar. Den används som stationär bas vid kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel 60
Fysisk form Pulver, -+230 400 Mesh,SA 500-600m
Maskstorlek 230-400 Mesh
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
IUPAC-namn dioxosilan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.