Läs mer
Silikagel 60, 0,060–0,2 mm (70–230 mesh)
Produktkod. 11358875
Change view
Kvantitet:
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358875 1000 g 1kg
11368875 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14002.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Kiselgel används i kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravitation pulled). Det används som adsorbent i olika applikationer och tar bort föroreningar. Den används som stationär bas vid kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kiselgel används i kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravitation). Det används som adsorbent i olika applikationer och tar bort föroreningar. Den används som stationär bas vid kolonnkromatografi.
Löslighet
Löslig i fluorvätesyra. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med vätefluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel 60
Namnnotering 0,060 till 0,2 mm
Material Kiselgel
Kvantitet 1000 g
Maskstorlek 70 till 230 mesh
Merck Index 14,8493
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i fluorid. Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.