Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kiselgel 60, 0,075-0,2 mm (70-200 mesh)
Produktkod. 11395487
Change view
Partikelstorlek:
-70/200 Mesh
70/150 Mesh
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Ytarea (metrisk):
470 till 570 m2 /g
500 till 600 m2 /g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek Kvantitet Ytarea (metrisk) unitSize
11395487 -70/200 Mesh 250 g 470 till 570 m2 /g 250g
11305497 70/150 Mesh 1 kg 500 till 600 m2 /g 1kg
11315497 -70/200 Mesh 50 g 470 till 570 m2 /g 50g
11385487 -70/200 Mesh 5 kg 470 till 570 m2 /g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11395487 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042723.30
 Begränsad artikel
I lager
Klassisk kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravity pulled) Kiselgel används i kolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravity pulled). Det används som adsorbent i olika applikationer och för att ta bort föroreningar. Den används som stationär bas vid kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek -70/200 Mesh
Porstorlek 60Å
Förpackning Flaska
pH 6,5 till 7,5
Kvantitet 250 g
Ytarea (metrisk) 470 till 570 m2 /g
Typ Silikagel
Material Kiseldioxid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.