Läs mer
Macherey-Nagel™ Silica Gel 60 Adsorbent LC-förpackningsmaterial
Produktkod. 15984432 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
:
Adsorberande förpackningsmaterial; Porstorlek: 60A; Porform: Oregelbunden
Produktkod. 15984432
Brand: Macherey-Nagel™ 815330.25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Silica Gel 60 Adsorbent LC Packing Material - Standard silica 60, högporös, amorf kiselsyra i form av hårda, opaliserande partiklar, framställd genom utfällning av vattenglas med svavelsyra. Oregelbundet formade partiklar.
  • Kiselgel 60
  • LC-förpackningsmaterial
  • Omodifierad (SiOH)
  • Helt porösa, oregelbundna partiklar
  • 60A
Specifikationer
Porstorlek 60A
Beskrivning Silica Gel 60, normalfas, omodifierad SiOH
Diameter (metrisk) 0,063 till 0,2 mm (partikelstorlek)
Förpackningsmaterial LC, förpackningsmaterial (adsorbent, bulk)
Partikelform Oregelbunden