Läs mer
Silikagel 60, med fluorescerande indikator, 0,060-0,2 mm (70-230 mesh), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385557
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385557 5 kg 5kg
11375557 50 g 50g
11355557 250 g 250g
11365557 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11385557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042757.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Torrkolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravity pulled)
Silicagel 60 används som bärare, processhjälpmedel, klumpförebyggande och friflytande medel i djurfoder. Skumdämparapplikationer som färg, livsmedel, papper, textil och andra industriella applikationer. Syntetiska kiseldioxider används som ett reologikontrollmedel i plast. Det används också i torrkolonnkromatografi utan applicerat tryck (gravitation pulled).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-86-9
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel 60
Namnnotering With fluorescent indicator
Fysisk form -70 +230 Mesh Powder,SA 500-600m
Material Silica Gel
Kvantitet 5 kg
Maskstorlek 70-230 Mesh
Odör Odorless
Partikelstorlek 0.060 to 0.2mm
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Ytarea 500 to 600m2/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.